Learn More
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets, with Batch Certificate
Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets include DE-M Marking in blue enamel. Total order delivered from one batch (to the extent possible).
53.35€ - 95.55€
Specifica
Calibrazione | To Deliver |
---|---|
Classe | Classe AS |
Materiale | Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass |
Graduato | Yes |
Colore graduazione | Blu, marcatura DE-M |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15804487
|
BRAND™
229701 |
0.5 mL |
95.55€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15814487
|
BRAND™
229702 |
1 mL |
80.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15824487
|
BRAND™
229703 |
2 mL |
80.00€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 25-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15834487
|
BRAND™
229704 |
2.5 mL |
53.35€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass
- 1-Mark with DE-M Marking in blue enamel
- Class AS
- DIN EN ISO 648 certified
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Waiting time: 5 seconds
- Delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
- Total order delivered from one batch (to the extent possible)
Specifica
To Deliver | |
Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass | |
Blu, marcatura DE-M |
Classe AS | |
Yes | |
DE-M Marking |