Learn More
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets, with Certificate
Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets include DE-M Marking in blue enamel. Delivered with individual conformity certificate.
47.55€ - 57.35€
Specifica
Calibrazione | Per erogazione |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 648, ISO 1769 |
Classe | Classe AS |
Materiale | Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass |
Graduato | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15811475
|
BRAND™
929705 |
3 mL |
47.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15815522
|
BRAND™
929706 |
4 mL |
48.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15821475
|
BRAND™
929707 |
5 mL |
48.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15825522
|
BRAND™
929708 |
6 mL |
50.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15835522
|
BRAND™
929709 |
7 mL |
50.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15804968
|
BRAND™
929713 |
15 mL |
50.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15894958
|
BRAND™
929712 |
10 mL |
48.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15855522
|
BRAND™
929715 |
25 mL |
50.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15865522
|
BRAND™
929716 |
30 mL |
52.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15875522
|
BRAND™
929717 |
40 mL |
54.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 16-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15885522
|
BRAND™
929718 |
50 mL |
53.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
12617046
|
BRAND™
929719 |
100 mL |
57.35€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass
- 1-Mark with DE-M Marking in blue enamel
- Class AS
- DIN EN ISO 648 certified
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Waiting time: 5 seconds
- Delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
- Delivered with individual conformity certificate
Specifica
Per erogazione | |
Classe AS | |
Sì | |
DE-M Marking |
DIN EN ISO 648, ISO 1769 | |
Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass | |
Blu, marcatura DE-M | |
Bulb Pipet |
Titolo del prodotto
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 1-Mark Bulb Pipets, with Certificate