Learn More
BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 2-Mark Bulb Pipets, with Certificate
Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ 2-Mark Bulb Pipets include DE-M Marking in blue enamel. Delivered with individual conformity certificate.
49.40€ - 57.30€
Specifica
Calibrazione | Sì |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 648, ISO 1769 |
Classe | Classe AS |
Materiale | Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass |
Graduato | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15814968
|
BRAND™
929722 |
1 mL |
49.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15824968
|
BRAND™
929723 |
2 mL |
49.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15834968
|
BRAND™
929725 |
3 mL |
49.90€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15844968
|
BRAND™
929727 |
5 mL |
50.75€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15854968
|
BRAND™
929732 |
10 mL |
51.45€
Pezzo |
Spedizione stimata: 08-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15864968
|
BRAND™
929733 |
15 mL |
53.25€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15874968
|
BRAND™
929734 |
20 mL |
54.55€
Pezzo |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15895522
|
BRAND™
929735 |
25 mL |
54.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 29-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15805532
|
BRAND™
929738 |
50 mL |
57.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass
- 2 Marks with DE-M Marking in blue enamel
- Class AS
- DIN EN ISO 648 certified
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Waiting time: 5 seconds
- Delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
- Delivered with individual conformity certificate
Specifica
Sì | |
Classe AS | |
Sì | |
0.1 mL | |
Pipette con bulbo |
DIN EN ISO 648, ISO 1769 | |
Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass | |
Blu | |
DE-M Marking |