Learn More
Brand™ Blaubrand™ AR-GLAS™ USP Bulb Pipets
Manufactured from AR-GLAS™ soda lime glass. BRAND™ Blaubrand™ AR-GLAS™ USP Bulb Pipets are in compliance with DIN EN ISO 648 standards. Class AS and calibrated to deliver (TD, Ex) with 5-second waiting time. Includes one-mark DE-M Marking and USP batch certificate. USP individual certificate available upon request.
71.65€ - 76.60€
Specifica
Calibrazione To Deliver
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 648, USP batch certificate
Classe Classe AS
Materiale Vetro sodico calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass
Graduato Yes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Colore Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Volume (sistema metrico) Colore Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15278816
Vedere i documenti
Brand™
30611
9 ml Nero 440 mm
76.60€
pezzi 6
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15268816
Vedere i documenti
Brand™
30610
8 ml Blu 440 mm
76.50€
pezzi 6
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15288816
Vedere i documenti
Brand™
30614
20 ml Giallo 510 mm
71.65€
pezzi 6
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Manufactured from AR-GLAS™ soda lime glass.
  • Complies with DIN EN ISO 648 standards.
  • DE-M Marking
  • Class AS
  • Calibrated to deliver (TD, Ex). Waiting time 5 seconds.
  • Includes USP batch certificate.
  • USP individual certificate available upon request.
Specifica
Specifica
To Deliver
Classe AS
Yes
DIN EN ISO 648, USP batch certificate
Vetro sodico calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass
One-mark DE-M Marking