Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Bang Pattern Micro Burette
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Descrizione
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Graduazioni | 0.02 mL |
| N. per confezione | 2 |
| Valvola di chiusura | Straight |
| Materiale del rubinetto | PTFE |
| Tolleranza | ±0,02 ml |
| Class | Classe AS |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 385, USP |