Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Bang Pattern Micro Burette
Codice prodotto. 15291919 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 mL
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Codice prodotto. 15291919
Marca: BRAND™ 24267
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
With interchangeable straight needle-valve stopcock with PTFE spindle (PTFE key in the intermediate stopcock)
  • Class AS
  • Boro 3.3 Glass
  • To DIN EN ISO 385
  • Calibrated to deliver (TD, Ex)
  • Schellbach stripe
  • All BLAUBRAND™ burettes are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per pack
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifica
    Capacità (sistema metrico) 5 mL
    Materiale Borosilicate Glass (3.3)
    Graduazioni 0.01 mL
    N. per confezione 2
    Tolleranza 0.01 mL
    Class Classe AS