Learn More
BRAND™ Picnometro calibrato in vetro borosilicato Blaubrand™
Picnometro calibrato in vetro borosilicato, ideale per l'uso nella maggior parte degli ambienti nel settore della ricerca, scientifico e di laboratorio.
Marca: BRAND™ 43320
53.20 EUR valido fino al 2024-10-31
Usa il codice promo "21744" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Picnometri Gay-Lussac in vetro borosilicato.- Conformi alla norma DIN ISO 3507
- Calibrati per riempimento (TC, In).
- Con certificato individuale.
- Tappo NS 10/19 con capillare.
- Parte superiore del tappo smerigliata e lucidata.
- Volume indicato con precisione in cm³ a 3 valori decimali.
Specifica
1 ciascuno | |
25 ml | |
Picnometro |
Gay-Lussac | |
Vetro borosilicato |