Learn More
BRAND™ Picnometro calibrato in vetro borosilicato Blaubrand™
Codice prodotto. 10748171 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10748171
Marca: BRAND™ 43328
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Picnometro calibrato in vetro borosilicato, ideale per l'uso nella maggior parte degli ambienti nel settore della ricerca, scientifico e di laboratorio.
  • Calibrated density bottle made with Borosilicate glass
  • DIN ISO 3507, type Gay-Lussac
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Includes individual certificate
  • Stopper NS 10/19 with capillary
  • Top of stopper ground and polished
  • The volume in cm³ is specified to a precision of 3 decimal places
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Quantità Confezione da 1
Capacità (sistema metrico) 50 ml
Materiale Vetro borosilicato
Product Type Bottiglia calibrata per densità