Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Graduated Measuring Pipettes
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
0.1 mL
0.2 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Descrizione
- AR-GLAS™ construction
- Class A, DE-M marking
- Error limits and sub-division according to DIN 12689
- Calibrated to contain (TC, In)
- All BLAUBRAND™ graduated pipettes are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
- On demand also available with individual certificate, USP Individual certificate or DAkkS calibration certificate.
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±0.001 mL |
| Calibrato | Yes |
| Calibrazione | To Contain |
| Certificazione/Conformità | DIN 12689 |
| Classe | A |
| Materiale | AR-GLAS |
| Graduato | Sì |
| Colore graduazione | Blue |
| Graduazioni | 0.001 mL |
| Quantità | 12/Pk. |
| Vedi altri risultati |