Learn More
BRAND™ Matracci volumetrici di classe A in vetro borosilicato con tappo Blaubrand™
In vetro borosilicato, in conformità agli standard DIN EN ISO 1042. La fiasca volumetrica BRAND™ Blaubrand™ di classe A con tappo di vetro è disponibile in entrambi i modelli a collo stretto e a collo largo, in diversi formati. La marcatura DE-M sul collo garantisce un controllo del volume veloce e preciso.
Marca: BRAND™ 37265
71.32 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21985" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
- Class A Volumetric Flask
- Constructed of Borosilicate Glass
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards
- DAkkS calibration certificate available upon request
- Calibrated to contain (TC, In)
- Narrow neck and wide neck options available in a variety of sizes
- DE-M marking provides quick and accurate volume check
- Glass stopper included
Specifica
Calibrata “a contenerse” | |
Vetro | |
DE-M Marking | |
Vetro borosilicato | |
Stretta | |
Marcatura DE-M | |
29/32 |
Calibrazione DAkkS | |
Trasparente | |
2 l | |
±0.6 ml | |
1 pezzo | |
Classe A |