Learn More
BRAND™ Cilindro di misurazione di classe A alto in vetro borosilicato Blaubrand™
Codice prodotto. 11323894 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduazioni:
0.1 mL
0.2 ml
0.5 mL
1 ml
2 ml
5 ml
10 mL
20 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 11323894
Marca: BRAND™ 32154
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
In vetro borosilicato a norma DIN ISO 4788. Il cilindro di misurazione classe A alto in vetro borosilicato BRAND™ Blaubrand™ include un beccuccio integrale e una base in vetro esagonale che garantisce stabilità. Le graduazioni sono contrassegnate in smalto blu per una facile valutazione del volume.
  • Manufactured from Borosilicate Glass
  • Complies with DIN ISO 4788 standards
  • Calibrated to contain (TC, In.)
  • Includes integral spout and hexagonal glass base for stability
  • Graduations marked in blue enamel for easy volume assessment
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di base Esagonale
Calibrazione To Contain
Scale Color Blue
Forma Round
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Class A
Altezza (sistema metrico) 365 mm
Tolerance Metric ±2,5 ml
Tipo Cilindro dosatore graduato
Materiale Vetro borosilicato
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Include Batch Certificate
Bilancia Segni di graduazione in smalto blu DE-M
Graduazioni 5 ml
Autoclavabile
Suddivisione 5 ml