Learn More
BRAND™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato da 50 ml Blaubrand™ Eterna™
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 ml
10 ml
20 mL
25 mL
50 ml
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1 l
2000 mL
Dimensione chiusura:
10/19
12/21
14/23
19/26
24/29
29/32
42725
Stile collo:
Larga
Stretta
Limite di errore:
±0,04 ml
±0.06 ml
±0.08 ml
±0.1 ml
±0.15 mL
±0.25 mL
±0.4 ml
±0.6 mL
missing translation for 'unitSize'
Pezzo
pezzi 2
Description
- Class A Volumetric Flask
- Constructed of Borosilicate Glass
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards
- Calibrated to contain (TC, In)
- Narrow neck and wide neck options available in a variety of sizes
- Includes polypropylene stopper and DE-M marking
Specifications
Specifications
| Calibrazione | Calibrata per riempimento |
| Certificazione/Conformità | Certificato individuale e di lotto USP, DIN EN ISO 1042 |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Colore | Trasparente |
| Capacità (sistema metrico) | 200 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Limite di errore | ±0.15 mL |
| Stile collo | Stretta |
| N. per custodia | Confezione da 2 |
| Graduated | Sì |
| Show More |