Learn More
BRAND™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato da 20 ml Blaubrand™
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
20 ml
25 mL
50 mL
100 mL
200 mL
250 mL
500 mL
1 l
1000 mL
2 l
5 L
Stile collo:
Larga
Narrow
Stretta
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Descrizione
- Class A Volumetric Flask
- Constructed of Borosilicate Glass
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards
- DAkkS calibration certificate available upon request
- Calibrated to contain (TC, In)
- Narrow neck and wide neck options available in a variety of sizes
- DE-M marking provides quick and accurate volume check
- Polypropylene stopper included
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Calibrata per riempimento |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042 |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Colore | Trasparente |
| Descrizione | Marcatura DE-M |
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Limite di errore | ±1.2 ml |
| Stile collo | Stretta |
| N. per custodia | 1 ciascuno |
| Vedi altri risultati |