Learn More
BRAND™ Matraccio volumetrico di classe A in vetro borosilicato da 20 ml Blaubrand™
In vetro borosilicato, in conformità agli standard DIN EN ISO 1042. La fiasca volumetrica BRAND™ Blaubrand™ in vetro borosilicato di classe A con tappo in polipropilene è disponibile con collo stretto o largo in diversi formati. La marcatura DE-M sul collo garantisce un controllo del volume veloce e preciso. Tappo in polipropilene incluso.
Marca: BRAND™ 37253
42.46 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.33750kg
Descrizione
- Class A Volumetric Flask
- Constructed of Borosilicate Glass
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards
- DAkkS calibration certificate available upon request
- Calibrated to contain (TC, In)
- Narrow neck and wide neck options available in a variety of sizes
- DE-M marking provides quick and accurate volume check
- Polypropylene stopper included
Specifica
Calibrata “a contenerse” | |
Polipropilene | |
DE-M Marking | |
Vetro borosilicato | |
Stretta | |
Marcatura DE-M | |
Tappo |
Calibrazione DAkkS | |
Trasparente | |
1 l | |
±0.4 ml | |
1 pezzo | |
Classe A | |
24/29 |