Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Class AS AR-Glass Volumetric Bulb Pipet with Certificate
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
6 mL
10 mL
30 mL
50 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- AR-GLAS™ construction to DIN EN ISO 648
- Calibrated to deliver (TD, Ex)
- Class AS, DE-M marking
- Waiting time 5 seconds
- Includes USP batch certificate.
- Delivered with individual USP conformity certificate
Specifica
Specifica
| Accuracy | ±0.05 mL USP |
| Calibrato | Yes |
| Calibrazione | Per erogazione |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 648 |
| Classe | AS |
| Materiale | AR-GLAS |
| Graduato | Sì |
| Graduation Type | DE-marking |
| Colore | Rosso |
| Volume (sistema metrico) | 50 mL |
| Vedi altri risultati |