Learn More
BRAND™ Cilindro di misurazione di classe A alto in vetro borosilicato Blaubrand™ Eterna
In vetro borosilicato, in conformità agli standard DIN EN ISO 4788. I cilindri di misurazione alti BRAND™ Blaubrand™ ETERNA di classe A in vetro borosilicato includono un beccuccio integrato e una base in vetro esagonale per garantire stabilità. Le graduazioni color ambra con marcatura DE-M garantiscono una valutazione del volume rapida e semplice.
Marca: BRAND™ 32705
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Class A tall form measuing cylinder constructed of borosilicate glass
- Complies with DIN EN ISO 4788 standards
- Autoclavable
- Calibrated to contain (TC, In).
- With integral spout and hexagonal glass base for stability
- DE-M Marking amber stain graduations provide quick and easy volume assessment
- USP individual certificate or DAkkS calibration certificate available upon request
Specifica
Segni di graduazione color ambra DE-M | |
To Contain | |
Round | |
A | |
±0.05 mL | |
Vetro borosilicato | |
Batch Certificate | |
Sì |
Hexagonal | |
Amber | |
DIN EN ISO 4788 | |
115 mm | |
Graduated Measuring Cylinder | |
5 ml | |
0.1 ml | |
0.1 ml |