Learn More
BRAND™ Blaubrand™ ETERNA™ Class A Volumetric Flasks, with Certificate
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
20 mL
25 mL
100 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Class A Volumetric Flask
- Constructed of Borosilicate Glass
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards
- Calibrated to contain (TC, In)
- Narrow neck and wide neck options available in a variety of sizes
- Includes polypropylene stopper and DE-M marking Delivered with individual conformity certificate
Specifica
Specifica
| Calibrazione | Calibrata per riempimento |
| Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042 |
| Materiale chiusura | Polipropilene |
| Colore | Trasparente |
| Capacità (sistema metrico) | 5 mL |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Limite di errore | ±0,04 ml |
| Stile collo | Larga |
| Graduated | Sì |
| Classe | Classe A |
| Vedi altri risultati |