Learn More
BRAND™ Blaubrand™ Eterna™ Class AS Bulb Pipets, with Batch Certificate
Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass and complies with DIN EN ISO 648 standards. Delivered with batch number and one batch certificate per packing unit of the manufacturer. Total order delivered from one batch (to the extent possible).
48.60€ - 52.55€
Specifica
Calibrazione | To Deliver |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 648, DIN 12691 |
Classe | Classe AS |
Materiale | Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass |
Graduato | Sì |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15811508
|
BRAND™
230507 |
5 mL |
48.60€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15821508
|
BRAND™
230512 |
10 mL |
52.55€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 28-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Manufactured from AR-GLAS™ Soda-lime glass.
- DIN EN ISO 648. Calibrated to deliver (TD, Ex).
- Waiting time 5 seconds.
- Delivered with batch number and one batch certificate per packing unit of the manufacturer.
- Total order delivered from one batch (to the extent possible)
Specifica
To Deliver | |
Classe AS | |
Sì | |
DE-M Marking |
DIN EN ISO 648, DIN 12691 | |
Vetro sodico-calcico AR-GLAS™, Soda Lime Glass | |
Ambra/marcatura DE-M | |
Pipetta tarata volumetrica |