Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Glass Graduated Cylinders, Class A, USP, Certified
Class A, USP, certified graduated cylinders
Marca:  BRAND™ 32820
27.80 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15734037
  • 29.20€ / pezzi 2
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Made of low expansion coefficient, chemically resistant Borosilicate 3.3 glass
  • Available in all ISO sizes from 5 to 2000mL
  • Blue enamel print represents optimum combination on resistance and readability
  • Supplied with batch number and an accompanying USP batch certificate in original packaging
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Hexagonal
Blue
DIN EN ISO 4788, USP
170 mm
Graduated Cylinder
25 mL
0.5 mL
To Contain
Round
A
±0.17 mL
Borosilicate Glass
USP Batch Certificate
0.5mL