Learn More
BRAND™ Pipette volumetriche con una marcatura Blaubrand™
Unique class AS volumetric pipettes made of Soda-lime glass with 1 marking and blue graduation with a volume of 20ml, a tolerance of 0.03 ±ml, and an overall length of 510 ± 10mm.
51.35€ - 98.50€
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
11303854
|
BRAND™
29702 |
1 mL |
98.50€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11323854
|
BRAND™
29704 |
2.5 mL |
51.35€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 30-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11323864
|
BRAND™
29714 |
20 ml |
68.95€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 29-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
11313854
|
BRAND™
29703 |
2 mL |
75.65€
pezzi 12 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Volumetric pipettes, class AS, Soda-lime glass, 1 marking, blue graduation
- Blaubrand™
- DIN EN ISO 648
- DE-M marking with batch number
- Calibrated to deliver (EX)
- All Blaubrand™ volumetric pipettes are supplied with batch number and one batch certificate per manufacturer's outer pack (up to 2ml: 12 cylinders, above 2ml: 6 cylinders per pack)
- Also available with individual certificate or DAkkS (former DKD) calibration certificate
- Volume: 20ml
- Tolerance: 0.03 ±ml
- Overall length: 510 ± 10mm
Specifica
Pipette tarate a una tacca |
Titolo del prodotto
BRAND™ Pipette volumetriche con una marcatura Blaubrand™