Learn More
BRAND™ Blaubrand™ One-Mark Bulb Pipettes, with Certificate
Unique class AS volumetric pipettes made of Soda-lime glass with 1 marking and blue graduation. Delivered with individual conformity certificate.
45.95€ - 46.80€
Specifica
Calibrazione | To Deliver |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 648 |
Classe | AS |
Materiale | AR-GLAS |
Tempo del flusso min. | 5 sec. |
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15801475
|
BRAND™
929703 |
2 mL |
46.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10029529
|
BRAND™
929704 |
2.5 mL |
45.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Volumetric pipettes, class AS, Soda-lime glass, 1 marking, blue graduation
- Blaubrand™ DIN EN ISO 648
- DE-M marking with batch number
- Graduations and inscriptions in highly contrasting blue enamel Calibrated to deliver (EX)
- All Blaubrand™ volumetric pipettes are supplied with batch number and one batch certificate per manufacturer's outer pack (up to 2ml: 12 cylinders, above 2ml: 6 cylinders per pack)
- Delivered with individual conformity certificate
Specifica
To Deliver | |
AS | |
5 sec. |
DIN EN ISO 648 | |
AR-GLAS | |
One-mark Bulb Pipet |