Learn More
BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ Coated Borosilicate Glass Class A Volumetric Flask
Codice prodotto. 10505125 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
200 mL
250 mL
500 ml
1000 mL
Dimensione chiusura:
14/23
19/26
24/29
Stile collo:
Larga
Stretta
Tolleranza:
±0.15 ml
±0.1 ml
±0.25 ml
±0.4 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Codice prodotto. 10505125
Marca: BRAND™ 36552
In vetro borosilicato, conformi agli standard DIN EN ISO 1042. Le fiasche volumetriche BRAND™ Blaubrand™ PURprotect™ in vetro borosilicato di classe A, grazie al rivestimento protettivo, riducono i frammenti di vetro in caso di rottura. La carica elettrostatica non è maggiore di quella delle fiasche in vetro non rivestite. Il rivestimento azzurro chiaro ne agevola l'identificazione ottica.
  • Manufactured from Borosilicate Glass
  • Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
  • Calibrated to contain (TC, In).
  • The PUR coating envelops the volumetric flasks like a protective skin. In the event of breakage, the safety coating helps contain the glass fragments.
  • Compared to uncoated glass flasks the electrostatic charge is not increased.
  • The light blue coating facilitates optical distinction.
  • The maximum operating temperature at dry heat is 135°C (exposure time < 30 min).
  • Frequent autoclaving at 121 °C reduces splintering protection.
  • Cleaning up to max. 95 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Calibrazione Calibrata per riempimento
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 1042
Materiale chiusura Polipropilene
Colore Trasparente con rivestimento azzurro
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Materiale Vetro borosilicato
Stile collo Stretta
N. per custodia 2 pezzi
Tolleranza ±0.25 ml
Classe Classe A
Dimensione chiusura 19/26