Learn More
Fisherbrand™ Blocks for Fisherbrand™ Isotemp™ Digital Dry Baths/Block Heaters
70.99 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21906" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21906" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.5 mL
1.5 mL
2 mL
15 mL
50 mL
No. of Places:
4
15
28
40
Descrizione
A variety of blocks for any application
- Blocchi in lega di alluminio
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Capacità (sistema metrico) | 1.5 mL |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Bagni a secco digitali e touch screen /riscaldatori a blocchi Thermo Scientific (senza modelli compatti) |
Materiale | Aluminum Alloy |
No. of Places | 28 |
Tipo | Blocco da 28 x 1.5 ml |