Learn More
Thermo Scientific™ Terreno agar base sangue (TSA con sangue di pecora)
Codice prodotto. p-4523608
Click to view available options
Quantità:
10/conf.
Formato:
Piastra unica da 90 mm
Include:
TSA with Sheep Blood
Manufacturing Origin:
Germania
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10362223
Marca: Thermo Scientific™ PB5012A
Terreno non selettivo per usi generici che include sangue di pecora per promuovere l'emolisi e consente di far crescere un'ampia varietà di microorganismi.
L'agar base sangue (TSA con sangue di pecora) Thermo Scientific™ è un terreno generico non selettivo con una formulazione additivata con sangue di pecora che favorisce la comparsa e la visualizzazione di reazioni emolitiche che ne consentono l'impiego come strumento diagnostico nella crescita di un'ampia varietà di organismi patogeni.
L'agar soia triptone (terreno agarizzato con idrolizzato di soia-caseina) con sangue di pecora defibrinato è indicato per la coltura di batteri patogeni aerobici e anaerobici, gli ultimi dei quali si possono coltivare anche in colture profonde o in incubazione in condizioni anaerobiche. La combinazione di idrolizzato di caseina e idrolizzato papaico di farina di soia favorisce una crescita ottimale grazie alla sinergia dell'apporto proteico della caseina e di quello carboidratico della soia. Il sangue di pecora defibrinato sterile impiegato per arricchire il terreno riproduce le caratteristiche emolitiche dei diversi batteri, quali streptococchi, listeria, staffilococco emolitico, Escherichia coli e Pseudomonas.
Non tutti i prodotti sono disponibili in tutti i Paesi. Rivolgersi all'assistenza clienti.
I prodotti Remel™ e Oxoid™ ora fanno parte del marchio Thermo Scientific e combinano potenti prodotti per test manuali, semiautomatizzati o completamente automatizzati, oltre a una linea completa di terreni e prodotti diagnostici, in una soluzione completa ed end-to-end che consente una rapida distribuzione di prodotti e garantisce la qualità dei risultati necessari per qualsiasi laboratorio.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Rosso semaforo, opaco
Content And Storage Da 6 a 12°C, scuro
Formato Piastra unica da 90 mm
Manufacturing Origin Germania
Tipo di media Blood Agar
Product Type Agar
Peso riempimento 17 g ± 5%
Include TSA with Sheep Blood
Tipo di imballaggio Flow pack - strato singolo
Quantità 10/conf.