Learn More
Cytiva Blot Module for miniVE Vertical Electrophoresis System
Sfoglia Tutto Cytiva Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Blot Module
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Includes
3 Dacron sponges 6mm (0.25 in. thick), 25 sheets of blotter paper
- Can Cast, run, and blot mini-gels in four streamlined components: gel module, blot module, lower buffer chamber, safety lid
- Can run two mini-gels or four mini-blots at once, using 10 × 10.5cm gel cassettes for increased separation distances
- Complete semi-wet blotting in 45min with only 300ml buffer
- Precast gels can be used from a variety of manufacturers
- Perform two second-dimension separations using 7cm IPG strips in 1.5 hour
- Power requirement 15w per blot module
- Working temperature is 5° to 75°C
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EN61010-1, UL3101-1, CSA C22.2 1010.1, CE |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | MiniVE™ Vertical Electrophoresis System |
| Tipo | Blot Module |
| Include | 3 Dacron sponges 6mm (0.25 in. thick), 25 sheets of blotter Paper, supplied with blot module |
| Temperatura (sistema imperiale) operativa | 41°F to 167°F |
| Temperatura (sistema metrico) operativa | 5°C to 75°C |
| Lunghezza (sistema imperiale) gel | 4.1 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) gel | 10.5 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) gel | 3.93 in. |
| Larghezza (sistema metrico) gel | 10 cm |
| Vedi altri risultati |