Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting Paper, Grade BF 3, Sheets
Sartorius Stedim Biotech™ Blotting Paper, Grade BF 3, Sheets are highly pure and ideal for blotting chromatography.
92.30€ - 142.00€
Specifica
Descrizione | Capillary rise: 130mm/10 min., Weight: 330 g/m2, 100/Pk |
---|---|
Spessore pellicola | 0.76 mm |
Formato | Sheet |
Grado | BF 3 |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15982800
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-520-135155N |
135 x 155 mm |
92.30€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 07-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15992800
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-2-520-200200N |
200 x 200 mm |
142.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- This highly pure paper grade is not only ideal for blotting and chromatography, but also for a wide range of absorption applications like those common in the life sciences and diagnostics.
- Made of high-purity cotton linters for uniform buffer flow and resulting blots.
- No additives to avoid any interference during transfer.
- BF 3 grade is ideal for increasing and maintaining the transport of liquid from the buffer and as buffer reservoir in capillary and semidry blotting methods.
Specifica
Capillary rise: 130mm/10 min., Weight: 330 g/m2, 100/Pk | |
0.76 mm | |
Sheet | |
BF 3 |