Learn More
De Buyer™ Blowtorches
Marca: De Buyer™ 2040.00N
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Descrizione
Order Info
dimProductType
Specifica
Blow Torch | |
157 mm | |
Automatic ignition button, butane gas cylinder | |
Each |