Learn More
Buerkle™ Becher graduati in plastica con manico blu
13.56 EUR valido fino al 2024-09-17
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21690" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
500 ml
1000 ml
2000 mL
3000 mL
Descrizione
- Permanent blue ink graduations
- Translucent
- Autoclavable to 121°C
- Suitable for foodstuff
- Integral handle and spout for easy drip-free pouring
Specifica
Colore | Transparent |
Diametro (sistema metrico) base | 125 mm |
Diametro (sistema metrico) parte superiore | 150 mm |
Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
Materiale | Polypropylene |
Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for Foodstuff |
Altezza (sistema metrico) | 215 mm |
Include | Handle |
Quantità | Each |
Tipo | Beaker |