Learn More
3M™ Camici da laboratorio con cucitura overlock in polipropilene blu
134.00 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
2X-Large
Descrizione
- Breathable, lightweight material.
- Designed for light duty applications.
- Offers a barrier against non-hazardous particles and liquid splashes.
- Zip fastener.
- Anti-static treated.
- Knitted cuffs.
Specifica
Product Type | Lab Coat |
Size | Small |
Materiale | Polypropylene |
Colore | Blue |
Tipo di chiusura | Zipper |
Stile polso | Elastic |
Monouso | Single-use |
Tipo di giuntura | Serged |
Misura petto (sistema imperiale) | 28 to 32 in. |
Misura petto (sistema metrico) | 71 to 81 cm |