Learn More
Fisherbrand™ Micro ancorette di agitazione in PTFE gialle
Use when quick visual identification is highly important. Fisherbrand™ Color-coded Micro PTFE Stir Bar is available in three colors: blue, red, and yellow.
Marca: Fisherbrand™ 001.805-Y
Descrizione
- Color-coded, micro stirrer bars
- For use where identification is of prime importance
- Note: Colored PTFE coatings are not as inert as pure PTFE
Specifica
Sì | |
Giallo | |
Contenitori e vasi/piastre riscaldanti per agitatore | |
5 mm | |
Cilindrico |
Certificato di conformità, certificato di analisi, scheda dei dati del prodotto, scheda di sicurezza dei materiali (MSDS) | |
PTFE encapsulated Alnico V magnet core | |
2 mm | |
Confezione da 10 |