Learn More
Vitlab™ Becher graduato con scala in rilievo blu
Becher in polipropilene per numerose applicazioni generiche di laboratorio. I becher graduati con scala in rilievo blu VITLAB™ dispongono di una comoda impugnatura per una presa stabile e una scala in rilievo blu di facile lettura.
Marca:  Vitlab™ 447081
Codice prodotto. 10689622
  • 50.95€ / pezzi 24
Spedizione stimata: 24-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Highly transparent polypropylene beaker
  • To preserve markings, do not clean at temperatures exceeding 60°C
Specifica
Specifica
Trasparente
100 ml
80 mm
Becher
Scala blu in rilievo
50 mm
PP (polipropilene)
24 Pk.
DIN EN 285