Learn More
Sampling Systems™ Blue SteriWare™ Scrapers
BIOPHARMA
The risk of cross contamination is eliminated by using Blue SteriWare™ Scrapers. Cleanroom manufactured and available sterile, these funnels are ideal for scraping and cleaning in the food, cosmetic, and pharmaceutical industry. Blue color allows you to see the scraper if left in product.
179.00€ - 212.00€
Specifica
Dimensioni (L x P) 75 x 75 mm
Materiale Polypropylene
Imballaggio Individually Bagged
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Sterilità Prezzo Quantità e disponibilità  
17584686
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8785B-75
Non-sterile
179.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 17-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
17594686
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Sampling Systems™
8785B-75S
Sterile
212.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 17-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • This range of blue disposable Scrapers are available sterile and non-sterile.
  • They are made from high quality polymers.
  • These scrapers are ideal in the manufacture of creams, ointments and pastes.
  • The bright blue color means they can easily seen if they are left in the product by mistake.
  • SteriWare™ Scrapers are available sterile and non-sterile.
  • Moulded and packed in a cleanroom.
  • Individually bagged.
  • Made form FDA and EU conforming materials.
  • BSE/TSE free.
  • Full Batch Traceability.
  • Available as gamma irradiated sterile (SAL 10-6).
Specifica
Specifica
75 x 75 mm
Polypropylene
Individually Bagged