Learn More
3M™ 4530 Protective Polypropylene Coveralls with Hood
120.00 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "22912" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
Large
Altezza (sistema metrico):
174 to 181 cm
Larghezza (sistema metrico) petto:
100 to 108 cm
Descrizione
- Product Type: Protective Coverall
- Material: SMS Non-Woven Polypropylene
- Hood: 3-Panel
- Closure: 2-Way Zip and Storm Flap
- Seams: Serged
- Waist: Elasticated
- Ankles: Elasticated
- Cuff: Knitted
- Weight: 54 gsm
- Protection: Nuclear Particulate Resistance (EN 1073-2), Type 5 Dust (EN ISO 13982-1), Type 6 Liquid Splash (EN 13034), Flame-Spread Resistant (ISO 14116 Index 1), and Antistatic (EN 1149-5)
Specifica
Product Type | Protective Coveralls |
Size | Large |
Sesso | Unisex |
Materiale | Polypropylene, SMS |
Colore | Blue |
Monouso | Single-use |
Stile vita | Elastic |
Ankle Style | Elastic |
Stile polso | Knit |
Stile collo | Hooded |