Learn More
Brady™ Etichettatrici BMP21
Marca: Brady™ 138631
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- High quality materials for applications such as vials, bottles and slides
- Smart Cell Technology for automatic label set up
- ABC keypad, graphics library, hot keys and intuitive menu functions with Greek symbols commonly used in the lab
- Drop-lock-and-go label cartridges
- Automated serialisation, time and date stamp
- Durable 6mm to 19mm print size maximises data identification
- Two line LCD display
- Lanyard and magnet for more convenient use and bench storage, long life rechargeable battery
Specifica
Stampante per etichette | |
Label printing | |
Tastierino alfabetico, libreria grafica, tasti di scelta rapida e funzioni di menu intuitive, serializzazione automatica, indicazione di ora e data, batteria ricaricabile | |
1.5 kg |