missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Brady™ BMP61 Label Printer with AZERTY Keyboard and Workstation PWID Suite

Codice prodotto. 16389141
Click to view available options
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 16389141

Marca: Brady™ 198633

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

The rugged, thermal transfer BMP61 Label Printer can print sleeves, self-laminating labels, raised profile labels, tags and other identification solutions in a vast range of sizes.

Rugged and reliable, the drop-tested BMP™61 Label Printer is equipped with molded rubber bumpers for extra protection.

  • Fast printing speed
  • Handles die-cut, continuous and custom labels up to 50.8 mm (also in bulk format)
  • Large color touchscreen with indicators allows for easy checking to see which label is installed and how many labels you have left
  • Read spreadsheets directly from external USB-memory and integrate the data into labels ready for printing
  • Wi-Fi version available
  • Compatible with mobile apps- create or load label templates with your smartphone and send them to your printer
  • AZERTY keyboard
  • Comes with Brady™ Workstation PWID Suite

Specifica

Tipo di display Color LCD
Print Technology Trasferimento termico
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema metrico) 107 mm
Altezza (sistema imperiale) 13 in.
Altezza (sistema metrico) 328 mm
Profondità (sistema imperiale) 4 in.
Profondità (sistema metrico) 106.4 mm
Autoclavabile Not Autoclavable
Sterilità Non-sterile
Capacità colore Monochrome
Include Printer, USB Cable, Quick Start Guide, Battery Pack, AC Adapter, CD with Driver, Product CD, Brady™ Workstation Product & Wire Identification Suite, Roll of PTL-19-423, and M61-R6010 Ribbon
Lingue Bulgarian, Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Hungarian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovakian, Slovenian, Spanish, Swedish, Turkish
Memoria 512 MB RAM, 256 MB Flash
Modello BMP61
Velocità di stampa 33.8 mm/s
Risoluzione 300 dpi
Tipi di connettore USB
Temperature Range (Metric) 5°C to 49°C
Peso (sistema imperiale) 3 lb.
Peso (sistema metrico) 1.4 kg
Da utilizzare con (applicazione) Barcode and Inventory Labeling, Hazard Identification, Laboratory Labeling
Warranty 2 Year
Tensione 110/240 V
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato