Learn More
Brady™ Etichette in poliestere per M611, BMP61 e BMP71
Click to view available options
Dimensions (LxW):
15.24 m x 12.7 mm
15.24 m x 25.4 mm
15.24 m x 33.02 mm
15.24 m x 48.26 mm
15.24 m x 6.35 mm
Dimensione della confezione:
1 rotolo
Descrizione
- Etichette per stampanti portatili a trasferimento termico BMP61 e M611
- Questo materiale con il relativo nastro è omologato UL e CSA
- Per il nastro appropriato da utilizzare, consultare la serie di nastri consigliat
- Questi consumabili possono anche essere utilizzati con la stampante per etichette BMP™71 installando l’adattatore per rotoli (M71-ADAPT)
Specifica
Specifica
| Tipo di adesivo | Permanent (Rubber-based) |
| Colore | White |
| Finitura | Opaco |
| Materiale | Polyester (B-489A) |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | BMP61, BMP71 (with Media Adapter), M611 |
| Dimensions (LxW) | 15.24 m x 6.35 mm |