Learn More
BMS 961, Tocris Bioscience™
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Descrizione
Selective RARγ agonist (EC50 values are 30 and 1000 nM at RARγ and RARβ respectively). Displays no activity at RARα receptors.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | BMS 961 |
Quantità | 10 mg |
Peso formulazione | 399.46 |
Percent Purity | >97% |