Learn More
BNIP3 Mouse anti-Human, Clone: 2H7D8, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
| Antigene | BNIP3 |
|---|---|
| Clone | 2H7D8 |
| Concentrazione | 1000 μg/mL |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
|
17679776
|
Proteintech
68091-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
|
17669776
|
Proteintech
68091-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
BNIP3 Monoclonal antibody apecifically detetects BNIP3 antigen in Human Samples. It is validated for Western Blot, ELISA.Specifica
| BNIP3 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| Human | |
| BC009342 | |
| BNIP3 | |
| IgG2b | |
| Protein A purification |
| 2H7D8 | |
| Western Blot, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| PBS with 0.02% sodium azide and 50% glycerol pH 7.3. | |
| 664 | |
| BNIP3 fusion protein Ag27935 | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |