Learn More
BOC-L-Aspartic acid 4-benzylester, 99+%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | BOC-L-Aspartic acid 4-benzylester |
Punto di fusione | 98°C to 102°C |
Colore | White |
Intervallo percentuale saggio | 99+% |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Formula lineare | C6H5CH2OCOCH2CH(COOH)nHCOOC(CH3)3 |
Imballaggio | Glass Bottle |
Rotazione specifica | -18.5° to -21° (20°C, 589nm) (c=2, DMF) |
Peso formulazione | 323.34 |
Percent Purity | ≥99.0% |