Learn More
Cole-Parmer™ Boekel Glass/Stainless Steel Desiccator
Codice prodotto. 11706128
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
22 L
125 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11706128
Marca: Cole-Parmer™ 0890160
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Keep samples secure in this desiccator with double-action lock. Cole-Parmer™ Boekel Glass/Stainless Steel Desiccators feature airtight, leakproof door with double-action lock, one-piece neoprene gasket and full-length hinge.
  • Equalize pressure with manual pressure release valve
  • Manual pressure relief valve lets you equalize internal and external pressure when opening door.
  • Stainless steel desiccant tray holds one pound of desiccant
  • High-polish 302 stainless steel cabinets with 3/16 in. thick glass door and sides for observing contents
  • Door has double-action lock, one-piece rubber gasket and full-length hinge
  • Manual pressure vent valve lets you release pressure
  • Choose from flexboard or SS shelves
  • SS desiccant tray holds one pound of desiccant
Specifica
Materiale Stainless Steel, Glass
Product Type Desiccator
Include 2 Shelves and 1 Desiccant Tray in Stainless Steel.
N. di ripiani 2
Volume (sistema metrico) 22 L
Dimensioni interne (L x P x A) 254 x 279.4 x 304.8 mm
Dimensioni (L x P x A) 300 x 317.5 x 311.15 mm
Lunghezza (sistema metrico) 320 mm
Lunghezza (sistema metrico) camera 300 mm
Larghezza (sistema metrico) 317.5 mm
Larghezza (sistema metrico) camera 317.5 mm
Altezza (sistema metrico) 311.15 mm
Altezza (sistema metrico) camera 300 mm
Peso (sistema metrico) 10 kg