Learn More
Grant Instruments™ Test Tube Rack for Unstirred Water Baths
Keeps test tubes upright and secure in the bath.
Marca:  Grant Instruments™ J2-SE
Codice prodotto. 11466397
  • 148.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Keeps test tubes upright and secure in the bath.
  • Compatible with a wide range of Grant Unstirred Water Baths
  • Holds up to 105 test tubes depending on size
  • Dual slotted trays keep tubes secure and prevent tipping
Specifica
Specifica
105 0.5 mL Tubes