Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE 3-Way GL Ball Valves
Connect tubing and distribute liquids or gases with these valves. PTFE ball valves are designed for quick and easy disconnection of flow.
379.48€ - 622.22€
Specifica
Product Type | Three-way L-shaped Bore |
---|---|
Autoclavabile | Autoclavable |
Materiale | PTFE |
Da utilizzare con (applicazione) | Connecting tubes for distributing liquids or gases |
Min. Operating Temperature (Metric) | -20°C |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni filo | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10658641
|
Bohlender™
E667-10 |
GL 14 |
379.48€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10033241
|
Bohlender™
E667-30 |
GL 25 |
440.96€
Pezzo |
Spedizione stimata: 22-11-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10489571
|
Bohlender™
E667-40 |
GL 32 |
622.22€
Pezzo |
Spedizione stimata: 03-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Three-way valve with L-shaped bore and three connections with GL thread- Ball-shaped stopcock plug for excellent tightness
- Free-moving stop valve
- Suitable for pressure up to max. 12 bar, or for vacuum
- Universal chemical resistance
- Flowing product is only exposed to PTFE
- Ideal for connection of tubing or tubes by means of BOLA Laboratory Screw Joints
Compliance
FDA
Specifica
Three-way L-shaped Bore | |
PTFE | |
-20°C | |
White | |
200°C |
Autoclavable | |
Connecting tubes for distributing liquids or gases | |
Universal Chemical Resistance | |
12 bar |