Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Distributors
PTFE construction with nuts made of glass-fiber reinforced PTFE. Includes one inlet and three or four outlets.
Marca:  Bohlender™ D512-09
Codice prodotto. 10003361
  • 439.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 19-03-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Body made of PTFE
  • Nuts made of glass-fibre reinforced PTFE
  • One inlet and three or four outlets
  • Bore diameter 6mm
  • Universal chemical resistance
  • Product is only exposed to PTFE
  • Specifica
    Specifica
    PTFE
    250°C
    -20°C
    For Tubing 12.7mm O.D.
    10 bar