Learn More
Bohlender™ BOLA™ PTFE Tubing Connectors
Connect elastic tubing with these tubing connectors. BOLA PTFE Tubing Connectors feature universal chemical resistance and are vacuum suitable.
Marca:  Bohlender™ D575-06
Codice prodotto. 10737532
  • 21.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 27-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • PTFE straight fitting
  • Three connectors for elastic tubing (e.g. Viton, Tygon, silicone)
  • Universal chemical resistance
  • Product is only exposed to PTFE
Compliance
FDA
Specifica
Specifica
5 mm
6.8 mm
61 mm
6.8mm O.D., 5mm I.D.