Learn More
Bohlender™ BOLA™ Spare O-rings for Stopcocks
Spare o-rings for stopcocks.
Marca: Bohlender™ J1198-01
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- O-rings made of NBR
- For BOLA™ Eco Stopcock Plugs
- Taper: 1:10
- Thread M: 7 mm
- Suitable for size: NS 10
Specifica
Spare O-ring | |
NBR | |
For BOLA™ Eco Stopcock Plugs |