Learn More
Thermo Scientific™ Boldenone
Codice prodotto. 17231172 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
Codice prodotto. 17231172
Marca: Thermo Scientific™ 465755000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Specifica
Materiale o nome chimico Boldenone
CAS 846-48-0
Quantità 500 mg
Punto di fusione 168°C to 170°C
Formula molecolare C19 H26 O2
Peso formulazione 286.41
Forma fisica Powder or Crystals
Colore White to Light-yellow to Light-beige