Learn More
Emma Safety Footwear Bologna Brogue-Style Business Shoes
With ankle support in the shank.
Marca:  Emma Safety Footwear MM10709040
Codice prodotto. 10226084
  • 175.00€ / 1 paio
Spedizione stimata: 02-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Polished black full-grain leather uppers
  • Impenetrable nitrile rubber sole
  • Hydro-Tec™ sanitized silver and wellness leather inlay sole
  • Woven zero penetration insole
  • Anti-bacterial with leather top layer in-lay sole
  • Antistatic properties: ESD 0,1 - 35 M Ohm / NEN-EN-IEC 61340-5-1
Specifica
Specifica
Ankle support
Anti-bacterial with leather top layer inlay sole
Brogue
Business Shoe
40
Impenetrable nitrile rubber
EN ISO 20345:2011; ESD 0,1-35 M Ohm/NEN-EN-IEC 61340-5-1