Learn More
Berkshire International™ Carte in cellulosa Bond
Il nostro BCR™ Bond è realizzato con cellulosa della più pura qualità proveniente da foreste appositamente selezionate ed è appositamente rivestito per ridurre al minimo il rilascio di particelle e fibre.
Marca: Berkshire International™ B85A4WH25010
14.09 EUR valido fino al 2024-08-31
Usa il codice promo "21641" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.16550kg
Descrizione
cleanroom, paper, bond
Specifica
Cellulosa | |
Writing, Copying, and Printing Within Controlled Environments | |
Sheets | |
A4 |
Bianco | |
Photocopiers and Laser Printers | |
BCR Bond 850 | |
850 g |