Learn More
Borane-methyl sulfide complex, 1M solution in methylene chloride, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10439680
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Imballaggio:
AcroSeal™ Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reduction reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 13292-87-0, 75-09-2
Formula molecolare C2H9BS
Molecular Weight (g/mol) 75.96
Numero MDL MFCD00013189
InChI Key RMHDLBZYPISZOI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo dimethyl sulfide borane, borane-methyl sulfide complex, borane dimethyl sulfide complex, borane-dimethyl sulfide, dimethyl sulfideborane, dimethyl sulfide trihydroboron, borane-dimethyl sulfide complex, borane methylsulfide, borane dimethylsulfide, borane dms
PubChem CID 9833925
SMILES B.CSC
Specifica
Materiale o nome chimico Borane-methyl sulfide complex
Colore Colorless
Nota nome 1M Solutionin Methylene Chloride
Formula lineare (CH3)2S·BH3
Concentrazione 0.95 to 1.05M
Densità 1.2800g/mL
Indice di Merck 15, 1336
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts.
IUPAC Name boron;methylsulfanylmethane
Peso formulazione 75.95
Imballaggio AcroSeal™ Glass bottle
Gravità specifica 1.28
Quantità 100 mL
Punto d'infiammabilità 18°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Borane-methyl sulfide complex, 1M solution in methylene chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
  • Sostanza che\, a contatto con l'acqua\, sviluppa gas infiammabili Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H260-A contatto con l'acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
Consigli di prudenza
  • P231+P232-Manipolare in atmosfera di gas inerte. Tenere al riparo dall'umidità.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.