Learn More
Boric acid, 99.6%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Lewis acid
Specifica
Materiale o nome chimico | Boric acid |
Colore | Brown-Red |
Metalli pesanti (come Pb) | 10ppm max. |
Materia non volatile | 0.05 % max. (with MeOH) |
Imballaggio | Plastic bottle |
Intervallo percentuale saggio | 99.6% |
Quantità | 2 kg |
Formula lineare | H3BO3 |
Forma fisica | Crystalline powder |
Fieser | 01,63; 02,32; 03,29; 04,41; 05,48; 09,59; 11,70 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Boric acid
- Pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
- H360FD-Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.